tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 2-chloro-4-fluorobenzoate
PC7974-5G
APOSPC7974-5GEA 50.9 EUR
APOSPC7974-5G
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
tert-Butyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Formula: C₁₁H₁₂ClFO₂
MW: 230,6632 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800898
Núm. CAS: 911314-43-7