Vanadio (IV) fluoruro 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Vanadium tetrafluoride
PC7980-100G PC7980-25G
APOSPC7980-100GEA 301 EUR
APOSPC7980-100G APOSPC7980-25G
Vanadio (IV) fluoruro 95%
Vanadio (IV) fluoruro
Formula: F₄V
MW: 126,94 g/mol
Pto. de fusión: 325 °C
Densidad: 2,975 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042554
Núm. CAS: 10049-16-8
EINECS: 233-171-7
UN: 3285
ADR: 6.1,III