2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluoropyridine-3-carbaldehyde, 2,6-Difluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC7981-100G PC7981-25G PC7981-5G
APOSPC7981-100GEA 539 EUR
APOSPC7981-100G APOSPC7981-25G APOSPC7981-5G
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
2,6-Difluoronicotinaldehyde
Formula: C₆H₃F₂NO
MW: 143,093 g/mol
Pto. Ebullición: 64…66 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 19…20 °C
Densidad: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08277633
Núm. CAS: 155601-65-3