2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 53.8 EUR
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₂F₂IN
MW: 240,98 g/mol
Pto. Ebullición: 85…87 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 41…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743595
Núm. CAS: 685517-67-3