2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methoxybenzene
PC7985-1G PC7985-25G PC7985-5G
APOSPC7985-1GEA 55.1 EUR
APOSPC7985-1G APOSPC7985-25G APOSPC7985-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
2-Fluoro-3-methoxybenzyl bromide
Formula: C₈H₈BrFO
Pto. Ebullición: 126…127 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743597
Núm. CAS: 447463-56-1
UN: 3261
ADR: 8,III