2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Amino-3-iodo-5-nitrobenzotrifluoride
PC7986-1G PC7986-500MG PC7986-5G
APOSPC7986-1GEA 212 EUR
APOSPC7986-1G APOSPC7986-500MG APOSPC7986-5G
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 95+%
2-Iodo-4-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄F₃IN₂O₂
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14560547
Núm. CAS: 400-69-1