2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC7987-1G
PC7987-5G
APOSPC7987-1GEA
94.5
EUR
APOSPC7987-1G
APOSPC7987-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyltrifluoromethanesulphonate
Formula:
C₅H₂F₁₀O₃S MW: 332,12 g/mol Pto. Ebullición: 118…120 °C/732mmHg Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093339 Núm. CAS: 6401-01-0 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...