4-Amino-3-fluorothiophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7991-1G PC7991-5G
APOSPC7991-1GEA 116 EUR
APOSPC7991-1G APOSPC7991-5G
4-Amino-3-fluorothiophenol
4-Amino-3-fluorothiophenol
Formula: C₆H₆FNS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09835280
Núm. CAS: 15178-48-0