4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7992-1G PC7992-500MG PC7992-5G
APOSPC7992-1GEA 277 EUR
APOSPC7992-1G APOSPC7992-500MG APOSPC7992-5G
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
4-Fluoro-2-methylbenzenethiol
Formula: C₇H₇FS
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06201800
Núm. CAS: 845823-04-3