5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7999-1G PC7999-5G
APOSPC7999-1GEA 203 EUR
APOSPC7999-1G APOSPC7999-5G
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
5-Fluoro-3-iodo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₆FIN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11053924
Núm. CAS: 1060817-10-8