3-Cloro-5-(trifluorometil)fenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8004-1G PC8004-25G PC8004-5G
APOSPC8004-1GEA 72.7 EUR
APOSPC8004-1G APOSPC8004-25G APOSPC8004-5G
3-Cloro-5-(trifluorometil)fenol
3-Cloro-5-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄ClF₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115852
Núm. CAS: 570391-18-3
UN: 3265
ADR: 8,III