3-Cloro-5-(trifluorometil)anisol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8005-5G PC8005-1G
APOSPC8005-5GEA 171 EUR
APOSPC8005-5G APOSPC8005-1G
3-Cloro-5-(trifluorometil)anisol 98%
3-Cloro-5-(trifluorometil)anisol
Formula: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115855
Núm. CAS: 886497-07-0