2-Nitro-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC8009-10G PC8009-1G PC8009-5G
APOSPC8009-10GEA 157 EUR
APOSPC8009-10G APOSPC8009-1G APOSPC8009-5G
2-Nitro-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
2-Nitro-4-(trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₉H₅F₃N₂O₂
MW: 230,15 g/mol
Pto. Ebullición: 134…138 °C
Pto. de fusión: 38…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00045621
Núm. CAS: 13544-06-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III