Ácido 2,6-difluorofenilborónico, pinacol éster 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-Difluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2,6-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC8017-1G PC8017-5G
APOSPC8017-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8017-1G APOSPC8017-5G
Ácido 2,6-difluorofenilborónico, pinacol éster 98%
Ácido 2,6-difluorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₅BF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09801043
Núm. CAS: 863868-37-5