2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluoro-N,N-dimethylbenzamide
PC8019-1G PC8019-5G PC8019-250MG
APOSPC8019-1GEA 190 EUR
APOSPC8019-1G APOSPC8019-5G APOSPC8019-250MG
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide
Formula: C₉H₉BrFNO
MW: 246,0763 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800904
Núm. CAS: 951884-08-5