Difluoruro de xenon 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Xenon difluoruro
PC8020-1G PC8020-25G PC8020-5G
APOSPC8020-1GEA 87.3 EUR
APOSPC8020-1G APOSPC8020-25G APOSPC8020-5G
Difluoruro de xenon 99,9%
Difluoruro de xenon
Convenient fluorinating agent
Formula: F₂Xe
Pto. de fusión: 129 °C
Densidad: 4,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040538
Núm. CAS: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1,II