4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
PC8021-25G
PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA
102
EUR
APOSPC8021-25G
APOSPC8021-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formula:
C₈H₇F₃N₂O Pto. de fusión: 115…121 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051703 Núm. CAS: 339-59-3 |