2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC8023-25G
PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA
372
EUR
APOSPC8023-25G
APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Formula:
C₇H₆F₃NS MW: 193,19 g/mol Pto. de fusión: 30…34 °C Pto. de inflamación: 90,55 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00236333 Núm. CAS: 347-55-7 EINECS: 206-473-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...