Fluoruro de itrio (III) 99.99%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Trifluoruro de itrio
PC8024-100G PC8024-25G
APOSPC8024-100GEA 379 EUR
APOSPC8024-100G APOSPC8024-25G
Fluoruro de itrio (III) 99.99%
Fluoruro de itrio (III)
Formula: F₃Y
MW: 145.9 g/mol
Pto. Ebullición: 2227
Pto. de fusión: 1387 °C
Densidad: 4.01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049714
Núm. CAS: 13709-49-4