Fluoruro de cinc, anhidro 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC8030-100G PC8030-250G PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA 90.5 EUR
APOSPC8030-100G APOSPC8030-250G APOSPC8030-25G
Fluoruro de cinc, anhidro 99%
Fluoruro de cinc
Formula: F₂Zn
MW: 103.39 g/mol
Pto. Ebullición: 1500 °C
Pto. de fusión: 872 °C
Densidad: 4.95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011298
Núm. CAS: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9