Trifluorometanosulfonato de cinc 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
PC8034-100G PC8034-25G PC8034-5G
APOSPC8034-100GEA 151 EUR
APOSPC8034-100G APOSPC8034-25G APOSPC8034-5G
Trifluorometanosulfonato de cinc 98%
Trifluorometanosulfonato de cinc
Formula: C₂F₆O₆S₂Zn
MW: 363.53 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013229
Núm. CAS: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8 III