4-Cloro-2-fluorobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-chloro-2-fluorobenzoate, 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid methyl ester
PC8037-25G PC8037-5G PC8037-1G
APOSPC8037-25GEA 256 EUR
APOSPC8037-25G APOSPC8037-5G APOSPC8037-1G
4-Cloro-2-fluorobenzoato de metilo
4-Cloro-2-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆ClFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038392
Núm. CAS: 148893-72-5