Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
PC8038-1G PC8038-5G
APOSPC8038-1GEA 132 EUR
APOSPC8038-1G APOSPC8038-5G
Methyl 5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-5-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrClFO₂
MW: 267.4795 g/mol
Pto. de fusión: 75…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800902
Núm. CAS: 951884-02-9