Tetrafluoruro de circonio 99,5%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Zirconium (IV) fluoride
PC8040-25G PC8040-5G
APOSPC8040-25GEA 102 EUR
APOSPC8040-25G APOSPC8040-5G
Tetrafluoruro de circonio 99,5%
Tetrafluoruro de circonio
Formula: F₄Zr
MW: 167,22 g/mol
Pto. Ebullición: 910 °C
Pto. de fusión: 640 °C
Densidad: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011307
Núm. CAS: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8,II