3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8041-1G PC8041-100MG PC8041-250MG
APOSPC8041-1GEA 226 EUR
APOSPC8041-1G APOSPC8041-100MG APOSPC8041-250MG
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
3,3,3-Trifluoro-DL-alanine
Formula: C₃H₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 231…234 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004263
Núm. CAS: 17463-43-3
EINECS: 241-478-2