4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 60.9 EUR
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formula: C₉H₇F₃OS
MW: 220,21 g/mol
Pto. de fusión: 28…31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236332
Núm. CAS: 713-67-7