2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
PC8043-5G
PC8043-25G
APOSPC8043-5GEA
114
EUR
APOSPC8043-5G
APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula:
C₇H₂F₇N Pto. Ebullición: 185…187 °C Densidad: 1,687 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00091518 Núm. CAS: 651-83-2 |