N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline, N,N-Dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline
PC8048-1G PC8048-5G
APOSPC8048-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8048-1G APOSPC8048-5G
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Formula: C₈H₉FN₂O₂
MW: 184,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116334
Núm. CAS: 69261-01-4