5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8053-1G PC8053-250MG
APOSPC8053-1GEA 358 EUR
APOSPC8053-1G APOSPC8053-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₆FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07376192
Núm. CAS: 347187-18-2