4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC8054-1G PC8054-5G
APOSPC8054-1GEA 183 EUR
APOSPC8054-1G APOSPC8054-5G
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₄BrF₅S
MW: 283,06 g/mol
Pto. Ebullición: 77…78 °C/10mmHg
Pto. de inflamación: 84 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03425928
Núm. CAS: 774-93-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III