7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8057-1G PC8057-5G PC8057-250MG
APOSPC8057-1GEA 105 EUR
APOSPC8057-1G APOSPC8057-5G APOSPC8057-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 92…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09836171
Núm. CAS: 885694-00-8