5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8058-1G PC8058-250MG PC8058-5G
APOSPC8058-1GEA 31.9 EUR
APOSPC8058-1G APOSPC8058-250MG APOSPC8058-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formula: C₈H₅F₃N₂
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234904
Núm. CAS: 885271-64-7