5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8070-1G PC8070-25G PC8070-5G
APOSPC8070-1GEA 36.4 EUR
APOSPC8070-1G APOSPC8070-25G APOSPC8070-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃NO
MW: 177,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864699
Núm. CAS: 216766-13-1