4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
PC8071-100MG PC8071-250MG PC8071-1G
APOSPC8071-100MGEA 0 EUR
APOSPC8071-100MG APOSPC8071-250MG APOSPC8071-1G
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazol
For HPLC labeling.
Formula: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Pto. de fusión: 52…54 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010196
Núm. CAS: 29270-56-2