2-Bromo-3-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8075-5G PC8075-1G PC8075-25G
APOSPC8075-5GEA 29 EUR
APOSPC8075-5G APOSPC8075-1G APOSPC8075-25G
2-Bromo-3-(trifluorometil)anilina 98%
2-Bromo-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01656033
Núm. CAS: 58458-10-9