2-Amino-6-fluorobenzotiazol 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

PC8076-25G PC8076-5G PC8076-1G PC8076-100G
APOSPC8076-25GEA 94.4 EUR
APOSPC8076-25G APOSPC8076-5G APOSPC8076-1G APOSPC8076-100G
2-Amino-6-fluorobenzotiazol 99%
2-Amino-6-fluorobenzotiazol
Formula: C₇H₅FN₂S
Pto. de fusión: 183…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013336
Núm. CAS: 348-40-3
EINECS: 609-034-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR