2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC8082-1G PC8082-5G
APOSPC8082-1GEA 118 EUR
APOSPC8082-1G APOSPC8082-5G
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Formula: C₁₃H₁₅BrFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800915
Núm. CAS: 951884-99-4