6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC8083-100MG
PC8083-25MG
APOSPC8083-100MGEA
364
EUR
APOSPC8083-100MG
APOSPC8083-25MG
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Formula:
C₁₀H₃Cl₂F₃N₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09800927 Núm. CAS: 951884-93-8 |