3-Bromo-2-fluoroanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8089-5G PC8089-1G PC8089-25G
APOSPC8089-5GEA 26.1 EUR
APOSPC8089-5G APOSPC8089-1G APOSPC8089-25G
3-Bromo-2-fluoroanilina 98%
3-Bromo-2-fluoroanilina
Formula: C₆H₅BrFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09864700
Núm. CAS: 58534-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III