3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC8091-1G PC8091-5G PC8091-10G
APOSPC8091-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8091-1G APOSPC8091-5G APOSPC8091-10G
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₃BrF₃I
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09033749
Núm. CAS: 481075-59-6