2'-Cloro-4',5'-difluoroacetofenona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8096-10G PC8096-1G
APOSPC8096-10GEA 335 EUR
APOSPC8096-10G APOSPC8096-1G
2'-Cloro-4',5'-difluoroacetofenona 95%
2'-Cloro-4',5'-difluoroacetofenona
Formula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671761
Núm. CAS: 121872-94-4