2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8097-1G PC8097-250MG
APOSPC8097-1GEA 174 EUR
APOSPC8097-1G APOSPC8097-250MG
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
2-Chloro-3-ethoxy-6-fluorophenylboronic acid
Formula: C₈H₉BClFO₃
MW: 218,4200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09800880
Núm. CAS: 957120-93-3