4-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC8106-1G PC8106-25G PC8106-5G
APOSPC8106-1GEA 34.8 EUR
APOSPC8106-1G APOSPC8106-25G APOSPC8106-5G
4-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo
4-Fluoro-2-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆FNO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800921
Núm. CAS: 151504-81-3