3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC8108-1G PC8108-250MG
APOSPC8108-1GEA 285 EUR
APOSPC8108-1G APOSPC8108-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formula: C₁₀H₉BrF₃NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801015
Núm. CAS: 951884-61-0