ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: ABD-F, 4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan, ammonium salt, 7-Fluoro-2,1,3-Benzoxadiazole-4-sulphonamide, 4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 4-(Aminosulfonyl)-7-fluorobenzofurazane, 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide, 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
PC8114-100MG PC8114-500MG
APOSPC8114-100MGEA 415 EUR
APOSPC8114-100MG APOSPC8114-500MG
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Formula: C₆H₄FN₃O₃S
Pto. de fusión: 144…146 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036687
Núm. CAS: 91366-65-3