7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ammonium 7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonate
PC8115-1G PC8115-250MG
APOSPC8115-1GEA 799 EUR
APOSPC8115-1G APOSPC8115-250MG
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Formula: C₆H₆FN₃O₄S
Pto. de fusión: 285…295 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02682109
Núm. CAS: 84806-27-9