3-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-nitrotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cloro-2-nitro-5-(trifluorometil)benceno, 2-Cloro-1-nitro-4-(trifluorometil)benceno
PC8117-1G PC8117-25G PC8117-5G
APOSPC8117-1GEA 21.9 EUR
APOSPC8117-1G APOSPC8117-25G APOSPC8117-5G
3-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-nitrotolueno 97%
3-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
Pto. Ebullición: 54 °C/ 0,4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272564
Núm. CAS: 402-11-9