4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC8123-1G PC8123-5G
APOSPC8123-1GEA 29 EUR
APOSPC8123-1G APOSPC8123-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₆F₄O₂
Pto. de fusión: 181…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236297
Núm. CAS: 243977-21-1