5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC8130-1G PC8130-500MG PC8130-5G
APOSPC8130-1GEA 533 EUR
APOSPC8130-1G APOSPC8130-500MG APOSPC8130-5G
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formula: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140828
Núm. CAS: 321533-90-8