2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC8139-100G PC8139-25G PC8139-5G
APOSPC8139-100GEA 214 EUR
APOSPC8139-100G APOSPC8139-25G APOSPC8139-5G
2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona
2'-Fluoro-4'-hidroxiacetofenona
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. de fusión: 121…123 °C
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142713
Núm. CAS: 98619-07-9